Learn More
Bel-Art™ SCHAUFEL STERIL EINZELVERPACK EINZELVERPACKT
Das Probenahmesystem umfasst einen sterilen Probenlöffel mit einem Fassungsvermögen von 60 ml (2 oz.) und zur Aufbewahrung der Probe einen sterilen Beutel mit Verdrehverschluss aus Polyethylen mit den Maßen 11.4 x 22.9 cm (4.5 x 9 Zoll), einem Fassungsvermögen von 540 ml (18.3 oz.) und einem großen Beschriftungsbereich
Marke: Bel-Art™ H36910-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einteilige Schaufel aus weißem, stoßfestem Polystyrolkunststoff in FDA-Qualität
- Der lange Griff hält die Hand von der Probe fern
- Der flache Boden ermöglicht es, die Schaufel aufrecht zu halten, um sie als Wägeschiffchen zu verwenden oder auf einer ebenen Oberfläche zu platzieren
- 50 einzeln versiegelte und sterilisierte verpackte Sets pro Box, die für einmaligen sterilen Gebrauch und Entsorgung bereit sind
- Chargenstempel für genaue Chargenverfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Bestellinformation
Probenahmesystem bestehend aus einer weißen Polystyrolschaufel mit einem Fassungsvermögen von 2 oz. (60 ml) und einem Polyethylenbeutel mit den Maßen 9 L x 4 1/2 B Zoll (228.6 x 114.3 mm) sowie einem Verdrehverschluss; gemeinsam verpackt.
Spezifikation
Scoop An Bag™ Probenehmer | |
Steril | |
Ideal für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika und Umweltproben |
60 ml-Probenlöffel aus weißem Polystyrol mit flachem Boden, einteilig, mit 12.74 cm langem Griff; Schüssel 7.8 L x 4.1 B x 2.9 cm H, 540 ml Polyethylen-Wirbelbeutel 11.4 x 22.9 cm mit großem Beschriftungsfeld zur Aufnahme der Probe | |
FDA |