Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenspatel, 35.6 cm, steril
Optimal für alle Arten von Pulvern oder Granulaten. Bel Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenspatel eignen sich optimal für die Entnahme steriler Proben bei Prozessqualitätsprüfungen und für das Durchstechen kunststoffgefütterter Papierbeutel oder ähnlicher Verpackungen.
Marke: Bel-Art™ H36930-0050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die bewährte V-Form macht den Transfer von pulverförmigen, flockigen, kristallinen oder körnigen Medien zum Kinderspiel
Der lange 14-Zoll-Spatel (16-241-210) ist perfekt geeignet, um verklumpte oder kristallisierte Reagenzien aus hohen Flaschen oder Gefäßen mit einem Halsdurchmesser von nur 0,75 Zoll (18 mm) zu entfernen.
- 14 Zoll Länge
- Hochschlagfestes Polystyrol
- Einzeln verpackt
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Chargengestempelt, mit Verarbeitungsbescheinigung geliefert
- Steriles 9-Zoll-Modell ist erhältlich, 14-358-20
- Nicht steriles 9-Zoll-Modell: 03-421-149
Spezifikation
Steril | |
Ja | |
Große Flaschen oder Gefäße | |
10 Zoll | |
4 in. | |
Polystyrol |
23 mL | |
Probenspatel mit V-förmigem Kanal | |
Ideal für alle Arten von Pulvern oder Granulaten, für die sterile Probenahme während Inspektionen zwecks Qualitätskontrolle, zum Entfernen von verklumpten oder kristallisierten Reagenzien tief im Inneren großer Flaschen oder Gefäße | |
14 in. | |
10,2 cm | |
35,6 cm |