Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Entnahme der Probe aus einer größeren Probenmenge.
Marke:  Bel-Art™ H36906-0010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15560132
  • 56.65 € / 10 Packungen
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle.
  • Für die Nutzung mit Weithalsbehältern
  • Einteilig, geformt aus schlagfestem Polystyrol
  • Bleiben auf flachen Oberflächen aufrecht
  • Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
  • Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
  • Einzeln versiegelt und sterilisiert
  • Für die einmalige Verwendung und Entsorgung
  • Kapazität/Volumen sind geschätzt und daher nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
  • Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
  • Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
  • Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation
8 oz.
Ja
Weiß
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern
10/Schachtel
4,9 cm
5,31 in.
13,5 cm
5,4 cm
Polystyrol
Extralang
250 ml
Steril
FDA
Weithalsbehälter
1,93 in.
7.5 in.
19,1 cm
2,12 in.