Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln
Hergestellt aus Polystyrol. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Entnahme der Probe aus einer größeren Probenmenge.
Marke: Bel-Art™ H36904-0000
161.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Polystyrolkunststoff. SP Scienceware™ Sterileware™ Probenschaufeln dienen zur Gewinnung von Proben aus einer größeren Quelle.
- Für die Nutzung mit Weithalsbehältern
- Einteilig, geformt aus schlagfestem Polystyrol
- Bleiben auf flachen Oberflächen aufrecht
- Können als Wägeschiffchen eingesetzt werden
- Hergestellt aus FDA-konformen Materialien
- Einzeln versiegelt und sterilisiert
- Für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Kapazität/Volumen sind geschätzt und daher nicht für die Entnahme von exakten Probengewichten/Volumen vorgesehen
- Die angegebenen Volumen stehen für typische gehäufte Proben
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Mit Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Schaufel | |
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation | |
4 oz. | |
Ja | |
Weiß | |
Ideale Formen und Größen für die Probenahme, besonders aus Weithalsbehältern | |
100/Schachtel | |
3,3 cm | |
3.5 Zoll | |
8,9 cm | |
5,1 cm |
Polystyrol | |
Extralang | |
125 mL | |
Steril | |
FDA | |
Weithalsbehälter | |
1.62 Zoll | |
8.68 Zoll | |
22,1 cm | |
2 Zoll |