Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
58.55 € - 97.70 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad) |
Ausführung unten | Flach |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Beinhaltet: Sterilisierungsbescheinigung
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11322174
|
Bel-Art™
F36933-0001 |
2 oz. | 63 ml | 12.9 x 4.4 x 2.7 cm (5¹⁄₁₆ x 1¾ x 1¹⁄₁₆ Zoll | N/A | ||||
11332174
|
Bel-Art™
F36933-0002 |
2.7 oz. | 83 ml | 14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ Zoll) | N/A | ||||
11342174
|
Bel-Art™
F36933-0003 |
4 oz. | 125 ml | 15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ Zoll) | N/A | ||||
11352174
|
Bel-Art™
F36933-0004 |
8,45 oz. | 250 ml | 18.9 x 6.8 x 4.1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ Zoll) |
97.70 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
- Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
- Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
- Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Schaufel | |
Flach | |
Steril | |
FDA |
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad) | |
Ja | |
Weiß | |
Versiegelt im Polyethylen-Beutel |
Sterilisierte Produkte können nicht zurückgegeben werden.