Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
Marke:  Bel-Art™ F36933-0004
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11352174
  • 97.70 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Sterilisierungsbescheinigung
Beschreibung
Beschreibung
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
  • Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
  • Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
  • Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
8,45 oz.
Ja
Weiß
Präzise Messungen für trockene oder flüssige Messungen
50
1⅝ Zoll
4.1 cm
7⁷⁄₁₆ Zoll
1⊃1;⁵⁄₁₆ Zoll
14 cm
2¹¹⁄₁₆ Zoll
6.8 cm
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad)
Flach
250 ml
Steril
FDA
Versiegelt im Polyethylen-Beutel
18.9 x 6.8 x 4.1 cm (7⁷⁄₁₆ x 2¹¹⁄₁₆ x 1⅝ Zoll)
1⅝ Zoll
4.1 cm
5/12 in.
18.9 cm
4.9 cm
2¹¹⁄₁₆ Zoll
6.8 cm
Sonderangebote
Sterilisierte Produkte können nicht zurückgegeben werden.