Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ Economy-Probenschaufeln
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
Marke: Bel-Art™ F36933-0002
Beinhaltet: Sterilisierungsbescheinigung
Beschreibung
Ein kostengünstiges und präzises Maß für trockene oder flüssige Probenahme
- Die Kapazität ist auf jeder Schaufel angegeben; Ebnung der Probe an der flachen Oberkante gewährleistet eine wiederholbare und konsistente Volumenmessung
- Die flache Bodenform und das geringe Gewicht ermöglichen die Verwendung als Wägeschiffchen
- Diese einteiligen Schaufeln bestehen aus strapazierfähigem, weißem, schlagfestem Polystyrol
Spezifikation
Schaufel | |
Verarbeitungszertifikat für Sterilisation | |
2.7 oz. | |
Ja | |
Weiß | |
Präzise Messungen für trockene oder flüssige Messungen | |
50 | |
1⅛ Zoll | |
2.9 cm | |
5⁹⁄₁₆ Zoll | |
1/2 in. | |
10.3 cm | |
1⊃1;⁵⁄₁₆ Zoll | |
4.9 cm |
Schlagfestes Polystyrol (FDA-Gütegrad) | |
Flach | |
83 ml | |
Steril | |
FDA | |
Versiegelt im Polyethylen-Beutel | |
14.1 x 4.9 x 2.9 cm (5⁹⁄₁₆ x 1¹⁵⁄₁₆ x 1⅛ Zoll) | |
1⅛ Zoll | |
2.9 cm | |
4¹⁄₁₆ Zoll | |
14.1 cm | |
3,8 cm | |
1⊃1;⁵⁄₁₆ Zoll | |
4.9 cm |
Sterilisierte Produkte können nicht zurückgegeben werden.