Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinplus™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
9.5 mm
Durchmesser (metrisch):
9.5 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.37 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die “+”-Form erzeugt einen tiefen Vortex und sorgt für einen stabilen, leisen Betrieb
- Gekapselter Alnico Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,19 in. |
| Höhe (metrisch) | 4.7 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 0.37 Zoll |
| Beschichtung | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Durchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Länge (metrisch) | 9.5 mm |
| Mehr anzeigen |