Learn More
Bel-Art™ SPINDRIVE VIBRATING PLATFORM
Artikelnummer. 12348059 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Orbit:
1,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12348059
Marke: Bel-Art™ F370410001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kosten- und platzsparend, da andere Utensilien nicht mehr gebraucht werden. Diese Plattform wird auf einem Magnetrührer platziert und zentriert und dient als Orbitalvibrator für Platten, Kolben oder andere Gefäße.
  • Vibrieren und mischen; rotierender Orbitdurchmesser von 1,52 mm
  • Die Einstellung der Vibration wird durch Einstellen des Magnetrührers auf die gewünschte Drehzahl gesteuert
  • Plattform schützt den Antrieb vor verschütteten Flüssigkeiten
  • Rutschfeste Oberfläche verhindert das Verrutschen von Behältern
  • Der Sockel verfügt über integrierte Handgriffe zum Heben und Tragen
  • Unterstützt bis zu 6,8 kg (15 lb)
  • L x B x H: 8,8 x 8,8 x 2,25 in., (225 x 225 x 53mm)
  • Gewicht 2,2 lb. (1 kg)
USA-Patent 5.409.312
Spezifikation
Orbit 1,5 mm
Tragkraft (metrisch) 6.8 kg
Drehzahlbereich 0 to 300 rpm
Spannung 0/1 V
Produkttyp Orbitalvibrationsplattform
Abmessungen (L x B x H) 8,9 x 8,9 x 2,1 in. (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 2,1 in.
Höhe (metrisch) 5,3 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,9 in.
Länge (metrisch) 22,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,9 in.
Breite (metrisch) 22,5 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 2,25 lb.
Versandgewicht (metrisch) 1 kg
Modell Spindrive