Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Platzsparende Vakuumexsikkatoren
Artikelnummer. 11326984 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
20,6 cm
26 cm
31 cm
Farbe:
Klar
Weiß
Material:
Boden aus Polypropylen, oberer Abschnitt aus Polycarbonat
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11326984
Marke: Bel Art™ F420200000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, Probenplatte aus Polypropylen
Entgasen Sie Flüssigkeiten schnell und unkompliziert im Labor oder Reinraum mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff
Mit diesen kleinen Vakuum-Exsikkatoren aus Kunststoff können Sie Flüssigkeiten schnell und einfach im Labor oder im Klassenzimmer entgasen
  • Starke, bruchfeste Geräte sorgen für trockene Lagerung für empfindliche Produkte
  • Leichter und preiswerter als Glasmodelle vergleichbarer Größe; platzen im Gegensatz zu Glas nicht ab
  • Halten bei Raumtemperatur ein vollständiges Vakuum (29,9 in. Hg) über 24 Stunden
  • Ein abgeschrägter Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 in. bis 3/8 in. ermöglicht die kontrollierte Luftzufuhr und verhindert unnötige Verwirbelungen
  • Ein Neopren-O-Ring gewährleistet eine dichte Versiegelung bis herunter zu 0°C ohne die Notwendigkeit von Schmierfett (Ring wird durch Schmierfett nicht beschädigt)
  • Flache Wölbung durchsichtige Oberseite aus Polycarbonat mit großem gerippten Knopf maximiert die freie Innenhöhe und liefert im Durchschnitt ein um 13 % größeres Innenvolumen im Vergleich zu standardmäßigen hemisphärischen Wölbungen
  • Alle Modelle enthalten eine perforierte Platte mit einer Dicke von 1/8 in. (0,32 cm); Einweg- oder wiederverwendbares Trockenmittel kann auf oder unter diese Platte gestellt werden
  • Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polypropylen bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
  • Modelle mit Böden aus weißem Polypropylen können glühende Schmelztiegel auf Minerit HD Exsikkatorplatten aus Keramik mit hoher Wärmekapazität (separat erhältlich, F42038-Serie) unterstützen
  • Modelle mit durchsichtigen Böden aus Polycarbonat bieten bessere Sichtbarkeit aus mehr Winkeln
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Boden aus Polypropylen, oberer Abschnitt aus Polycarbonat
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält Obere und untere Abschnitte, O-Ring aus Neopren, Absperrhahn, 0,32 cm dicke perforierte Probenplatte aus Polypropylen, konischer Absperrhahn aus Polypropylen mit PTFE-Stopfen und rotem Griff, flache gewölbte Oberseite aus transparentem Polycarbonat mit großem geripptem Knauf
Höhe (metrisch) 26 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10,25 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 7,75 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Flansch 9.06 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) Platte 7.4 in.
Außendurchmesser (metrisch) Flansch 23 cm
Durchmesser (metrisch) Platte 19 cm
Innendurchmesser (metrisch) 19,7 cm
Außendurchmesser (metrisch) 23.3 cm