missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ X12 Objektträgerhalter, aus Kunststoff .

Geneigte Nut fasst bis zu 10 Standardobjektträger

Marke:  Bel-Art™ F44542-0000

14.74 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21706" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 15233109

  • 23.80 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Schrägnut kann bis zu 10 Einzel- oder Doppelobjektträger fassen, die hochkant stehen
  • Die vordere Leiste dient zum Trocknen von Objektträgern
  • Hergestellt aus langlebigem Polystyrol

Spezifikation

Spezifikation

10
25 x 5 x 0,3 cm (9,84 x 1,96 x 1,181 in.)
1,181 in.
9,84 in.
Kunststoff
5 cm
Weiß
Mikroskopobjektträger
0,3 cm
25 cm
1,96 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote