Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Vakuum-Exsikkator
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
65 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Zwei herausnehmbare Einschübe aus Polypropylen, 14,5 in. (36,5 cm) und 9 in. (22,5 cm)
Provides a roomy interior for large, moisture sensitive materials as well as portability and ease of use. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Techni-Dome™ Vacuum Desiccator tapered stopcock has an easy turning PTFE valve which allows for the gentle entrance of air and minimal disturbance to the inside chamber and its contents.
- Für das Entgasen von Flüssigkeiten, porösen Feststoffen oder Silikonformen, um Luftblasen zu beseitigen.
- Das geräumige Innenvolumen von 65 Litern (4000 cu. in.) kann Gegenstände bis zu einer Höhe oder Breite von 45 cm (18 in.) aufnehmen, einschließlich Gestelle, Tabletts und Geräte.
- Hält bei Raumtemperatur ein vollständiges Vakuum (29 in. Hg) für 24 Stunden.
- Polycarbonat mit Laborgütegrad bietet einen klaren, ungehinderten Blick auf den Inhalt; beständig gegenüber den meisten gängigen Chemikalien sowie thermischer Belastung.
- Seitengriffe sorgen für einfache Transportierbarkeit und können zum Anbringen eines Schlosses oder einer manipulationssicheren Versiegelung genutzt werden.
- Gasanschlüsse können verschlossen werden, um den Exsikkator mit den genormten Trockenmittelkartuschen F420450250, F420450200, F420480100 zu verwenden.
- Enthält zwei herausnehmbare Einschübe aus Polypropylen; 36,5 cm (14,5 in.) und 22,5 cm (9 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polycarbonat |
| Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
| Enthält | 1 Gasanschluss, 2 abnehmbare Polypropylen-Regale (36,83 cm und 22,86 cm/14.5 in. und 9 in.), Polypropylen-Absperrhahn mit PTFE-Stopfen und rotem Griff |
| Volumen (metrisch) | 65 L |
| Höhe (metrisch) | 45 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 36.5 cm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45 cm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 11 lbs. |
| Mehr anzeigen |