Learn More
SP Bel-Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle
Aus Durastar™ Co-Polyester. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Die vertikalen Modelle filtern 99 % der UV-Strahlung und sind beständig gegen Verschmutzungen, Risse und Chemikalien.
487.00 € - 1115.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Schrankausführung | Vertikal |
Material | Copolyester |
Ausführung der Tür | Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, blockiert 99 % UV-Licht, verwendet mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Einschübe | Volumen (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Einschübe | Volumen (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11822732
|
SP Bel-Art™
F42074-1007 |
Blau mit durchsichtiger Tür | 3 | 1,9 cu. ft. | 51,8 cm | ||||
10551712
|
SP Bel-Art™
F42074-1006 |
Durchsichtig mit blauen Verschlusskappen | 3 | 1,9 cu. ft. | 51,8 cm | ||||
10260702
|
SP Bel-Art™
F42074-1000 |
Klar | 3 | 1,9 cu. ft. | 51,8 cm |
1115.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11816890
|
SP Bel-Art™
F42072-1008 |
Bernsteinfarbig | 2 | 1,17 cu. ft. | 31,4 cm |
550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11826890
|
SP Bel-Art™
F42073-1008 |
Bernsteinfarbig | 3 | 1,58 cu. ft. | 41,7 cm |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11836890
|
SP Bel-Art™
F42074-1008 |
Bernsteinfarbig | 3 | 1,9 cu. ft. | 51,8 cm | ||||
12318995
|
SP Bel-Art™
F42073-1000 |
Klar | 3 | 1,58 cu. ft. | 41,7 cm |
805.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11842742
|
SP Bel-Art™
F42072-1000 |
Klar | 2 | 1,17 cu. ft. | 31,4 cm |
487.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester.Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standard Exsikkatorschränke:Standmodelle blockieren 99 % des UV-Lichts und sind beständig gegen Verfärbung, Risse und aggressive Chemikalien.
- Bernsteinfarbene Modelle reduzieren die Penetration von sichtbarem Licht um über 50 %, was sie perfekt zur Aufbewahrung von lichtempfindlichen Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und Prüfsubstanzen macht
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Versiegelungsdesign, Klappenriegel und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder Orginalitätsversiegelung
- Perforierte Regale vereinfachen die Zirkulation von Trockenluft, Platz für Trockenmittel unter dem untersten Regal
- Auf der Vorderseite der Tür befindet sich ein gut lesbarer Hygrometer, Seitenschwenktür öffnet nach links
- Kompakte 34.1 x 41.4 cm Stellfläche (B x T) für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten
- Ersatzregale sind lieferbar, 4.0 Einheiten können von vertikal zu horizontal umgebaut werden und umgekehrt, indem die Einheit gedreht und die entsprechende Anzahl an Regalen angeordnet wird
- Kann mit Trockenmittelkartuschen F42049-0100, F42046-0000 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Copolyester | |
Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, blockiert 99 % UV-Licht, verwendet mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel | |
Chemikalien, Flecken und feine Risse | |
13,4 in. | |
16,3 in. |
Vertikal | |
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung | |
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt | |
Abnehmbar, perforiert | |
34,1 cm | |
41,4 cm |