Learn More
Bel-Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle
Aus Durastar™ Co-Polyester. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Die vertikalen Modelle filtern 99 % der UV-Strahlung und sind beständig gegen Verschmutzungen, Risse und Chemikalien.
Marke:  Bel-Art™ F42072-1000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11842742
  • 566.52 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester.Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standard Exsikkatorschränke:Standmodelle blockieren 99 % des UV-Lichts und sind beständig gegen Verfärbung, Risse und aggressive Chemikalien.
  • Bernsteinfarbene Modelle reduzieren die Penetration von sichtbarem Licht um über 50 %, was sie perfekt zur Aufbewahrung von lichtempfindlichen Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und Prüfsubstanzen macht
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Versiegelungsdesign, Klappenriegel und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder Orginalitätsversiegelung
  • Perforierte Regale vereinfachen die Zirkulation von Trockenluft, Platz für Trockenmittel unter dem untersten Regal
  • Auf der Vorderseite der Tür befindet sich ein gut lesbarer Hygrometer, Seitenschwenktür öffnet nach links
  • Kompakte 34.1 x 41.4 cm Stellfläche (B x T) für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten
  • Ersatzregale sind lieferbar, 4.0 Einheiten können von vertikal zu horizontal umgebaut werden und umgekehrt, indem die Einheit gedreht und die entsprechende Anzahl an Regalen angeordnet wird
  • Kann mit Trockenmittelkartuschen F42049-0100, F42046-0000 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Desiccator
Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, blockiert 99 % UV-Licht, verwendet mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel
2,0
Chemikalien, Flecken und feine Risse
1,17 cu. ft.
16,3 in.
13,4 in.
34,1 cm
12,4 in.
31,4 cm
41,4 cm
Klar
Copolyester
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
2
Abnehmbar, perforiert
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
41,4 cm
8,9 in.
22,6 cm
8,4 in.
16,3 in.