Learn More
Bel Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle
Alle ansehen SP Scienceware ProdukteBeschreibung
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester.Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standard Exsikkatorschränke:Standmodelle blockieren 99 % des UV-Lichts und sind beständig gegen Verfärbung, Risse und aggressive Chemikalien.
- Bernsteinfarbene Modelle reduzieren die Penetration von sichtbarem Licht um über 50 %, was sie perfekt zur Aufbewahrung von lichtempfindlichen Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und Prüfsubstanzen macht
- Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Versiegelungsdesign, Klappenriegel und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder Orginalitätsversiegelung
- Perforierte Regale vereinfachen die Zirkulation von Trockenluft, Platz für Trockenmittel unter dem untersten Regal
- Auf der Vorderseite der Tür befindet sich ein gut lesbarer Hygrometer, Seitenschwenktür öffnet nach links
- Kompakte 34.1 x 41.4 cm Stellfläche (B x T) für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten
- Ersatzregale sind lieferbar, 4.0 Einheiten können von vertikal zu horizontal umgebaut werden und umgekehrt, indem die Einheit gedreht und die entsprechende Anzahl an Regalen angeordnet wird
- Kann mit Trockenmittelkartuschen F42049-0100, F42046-0000 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Schrankausführung | Vertikal |
| Material | Copolyester |
| Produkttyp | Desiccator |
| Ausführung der Tür | Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, blockiert 99 % UV-Licht, verwendet mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel |
| Enthält | Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt |
| Modell | 4,0- |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Mehr anzeigen |