Learn More
Bel-Art™ Secador™ Standard-Exsikkatorschränke: Vertikale Modelle
Aus Durastar™ Co-Polyester. Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standardtrockenkammern: Die vertikalen Modelle filtern 99 % der UV-Strahlung und sind beständig gegen Verschmutzungen, Risse und Chemikalien.
Marke:  Bel-Art™ F42073-1008
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11826890
  • 762.52 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Durastar™ Copolyester.Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ Standard Exsikkatorschränke:Standmodelle blockieren 99 % des UV-Lichts und sind beständig gegen Verfärbung, Risse und aggressive Chemikalien.
  • Bernsteinfarbene Modelle reduzieren die Penetration von sichtbarem Licht um über 50 %, was sie perfekt zur Aufbewahrung von lichtempfindlichen Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und Prüfsubstanzen macht
  • Große Türen maximieren den Zugang zum Innenraum und verfügen über ein patentiertes Versiegelungsdesign, Klappenriegel und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder Orginalitätsversiegelung
  • Perforierte Regale vereinfachen die Zirkulation von Trockenluft, Platz für Trockenmittel unter dem untersten Regal
  • Auf der Vorderseite der Tür befindet sich ein gut lesbarer Hygrometer, Seitenschwenktür öffnet nach links
  • Kompakte 34.1 x 41.4 cm Stellfläche (B x T) für platzsparendes Stapeln von bis zu 3 Einheiten
  • Ersatzregale sind lieferbar, 4.0 Einheiten können von vertikal zu horizontal umgebaut werden und umgekehrt, indem die Einheit gedreht und die entsprechende Anzahl an Regalen angeordnet wird
  • Kann mit Trockenmittelkartuschen F42049-0100, F42046-0000 verwendet werden
Bestellinformation
Lieferbare Ersatzeinlegeböden: Ersatzeinlegeboden für die horizontale Schrankausführung 4.0, Herst.- Nr. 420740001 oder Ersatzeinlegeboden für die vertikale Schrankausführung 1.0, 2.0, 3.0 oder 4.0, Herst.- Nr. 420741001. Geeignet für Trockenmittelkartuschen mit Herst.- Nr. 420450250, 420450200, 420480100.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Desiccator
Einfache und zuverlässige Lagerung von feuchtigkeits- und lichtempfindlichen Produkten, blockiert 99 % UV-Licht, verwendet mit Einweg- oder wiederverwendbarem Trockenmittel
3,0-
Chemikalien, Flecken und feine Risse
1,58 cu. ft.
16,3 in.
13,4 in.
34,1 cm
16,4 in.
41,7 cm
41,4 cm
Bernsteinfarbig
Copolyester
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
3
Abnehmbar, perforiert
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
41,4 cm
13,4 in.
34,1 cm
16,3 in.
16,3 in.