Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Mini-Trockenkammer mit Gasanschlüssen
Durch das robuste Design und die kompakte Größe gewährleistet diese Trockenkammer eine zuverlässige Aufbewahrung von feuchtigkeitsempfindlichen Produkten, wenn nicht viel Platz auf der Arbeitsfläche vorhanden ist.
Marke:  Bel-Art™ F42075-1002
Artikelnummer. 11872742
  • 436.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eine große seitlich aufgehende Tür maximiert den Zugang zum Innenraum; sie hat ein patentiertes Versiegelungsdesign mit Laschenverschlüssen und Sicherheitsösen für ein Vorhängeschloss oder eine manipulationssichere Versiegelung und öffnet sich nach links
  • Auf der Oberseite befinden sich Gasanschlüsse mit Schlauchtüllen, passend für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 in.
  • Gut sichtbares Ziffernblatt-Hygrometer in der Türfront
  • Durchsichtiges Polystyrol für gute Sichtbarkeit des Inhalts
  • Die Gasanschlüsse können geschlossen werden, um den Exsikkator mit genormten Trockenmittelkartuschen zu verwenden
  • 10 T × 13,3 B × 14 in. H (25,4 × 33,8 × 35,6 cm)
Das Mini-Exsikkator-Modell ist aus Polystyrol gegossen und kann UV-Licht nicht blockieren. Wählen Sie zum UV-Schutz das Secador 1.0 oder ein größeres Modell.
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Drehtür mit Schnappverschluss
Anschluss, Sperrhahn (für Schlauchmaterial mit 0.25 Zoll Innendurchmesser) und Anweisungen, zwei oben angebrachte Gasanschlüsse, Verschlussöse mit Schloss oder manipulationssicherem Siegel, Hygrometer mit Skala an der Tür befestigt
13,3 in.
33,8 cm
8,5 in.
21,6 cm
25,4 cm
Kammer aus Polystyrol, Tür aus Copolyester
Ermöglicht die zuverlässige Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Produkte bei begrenztem Platzangebot
0,35 cu. ft.
9,3 in.
23,6 cm
5 in.
10 in.