Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Trockenkammern mit Spülgasanschlüssen
In vielen verschiedenen Größen für die Spülgastrocknung erhältlich
Marke:  Bel-Art™ F42073-1002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17830126
  • 975.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für die gasgespülte Exsikkation
  • Create a controlled environment with dry nitrogen desiccation or other gases of choice; Dust-free and desirable for many applications including clean room environments
  • Rear mounted gas port valves accept 0.25 in. tubing and can be closed to use standard desiccants
  • The attractive design and sturdy construction of the Secador line of desiccator cabinets assures easy and reliable storage of moisture and light sensitive products; Durastar™ co-polyester construction blocks 99% of UV light and resists staining, crazing, and chemical attack
  • Amber color models reduce visible light penetration by over 50% for optimal storage light-sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
  • Large doors with easy-to-view dial hygrometer maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
  • Perforated shelves facilitate circulation of dry air; Space for desiccant under bottom shelf
  • Models 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0: Vertical units have a compact 16.3 L x 13.4 in.W footprint for space-saving stacking up to 3 units high and side swinging door that opens to the left; 4.0 horizontal has a wider footprint, lower height and pull down oven style door
  • U.S. Patents: 6,834,920; 7,318,630 and D474,626
Dimensions
  • Secador 1.0: 0.74 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 8.4 in. H
  • Secador 2.0: 1.16 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 12.4 in. H
  • Secador 3.0: 1.55 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 16.4 in.H
  • Secador 4.0: 1.87 cu. ft. internal volume, 16.3 L x 13.4 W x 20.4 in. H
Bestellinformation
Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100. Ersatzeinschübe sind lieferbar: 4.0-Geräte können von einer vertikalen zu einer horizontalen Anordnung umgebaut werden (oder umgekehrt), indem Sie das Gerät umdrehen und die geeignete Anzahl von Einschüben bestellen; Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Desiccator
Schaffen einer kontrollierten Umgebung durch Exsikkation mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen, staubfrei und erstrebenswert für viele Anwendungen, einschließlich Reinraumumgebungen
An der Rückseite angebrachte Gasanschlussventile, Tragegriffe, Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
3 perforierte, herausnehmbare Einlegeböden
1,55 cu. ft.
16,3 in.
13,4 in.
34.1 cm
16,4 in.
41.7 cm
41.4 cm
Klar
Copolyester
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
60 Kanister
3.0
Chemikalien, Flecken und feine Risse
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
41.4 cm
8,9 in.
22.5 cm
12,3 in.
16,3 in.