Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Trockenkammern mit Spülgasanschlüssen
In vielen verschiedenen Größen für die Spülgastrocknung erhältlich
Marke:  Bel-Art™ F42074-1009
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15149124
  • 1087.63 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für die gasgespülte Exsikkation
  • Schaffen Sie eine kontrollierte Umgebung durch Trocknung mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen; staubfrei und daher für viele Anwendungen bestens geeignet, einschließlich Reinraumumgebungen
  • An der Rückseite angebrachte Ventile für Gasanschlüsse passen für Schläuche mit 1/4 in. und können für die Verwendung von Standardtrockenmitteln geschlossen werden
  • Das attraktive Design und die solide Bauweise der Exsikkator-Schränke aus der Secador Linie garantieren eine einfache und zuverlässige Aufbewahrung feuchter und lichtempfindlicher Produkte; die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzung, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
  • Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung des sichtbaren Lichts um über 50 % und eignen sich optimal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und in der Erforschung befindlichen Verbindungen
  • Große Türen mit gut sichtbarem Ziffernblatt-Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und haben ein patentiertes Versiegelungsdesign, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für Vorhängeschlösser oder manipulationssichere Versiegelungen
  • Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation der trockenen Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
  • Modelle 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0: Vertikale Geräte haben eine kompakte Stellfläche von 16,3 L × 13,4 in. B für platzsparendes Aufeinanderstapeln von bis zu drei Einheiten sowie eine zur Seite aufschwingende Tür, die sich nach links öffnet; das horizontale Modell 4.0 hat eine breitere Stellfläche, geringere Höhe und eine nach unten öffnende Tür im «Backofenstil”
  • U.S.- Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
  • Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 8,4 in. H
  • Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 12,4 in. H
  • Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 16,4 in. H
  • Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 20,4 in. H
Bestellinformation
Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100. Ersatzeinschübe sind lieferbar: 4.0-Geräte können von einer vertikalen zu einer horizontalen Anordnung umgebaut werden (oder umgekehrt), indem Sie das Gerät umdrehen und die geeignete Anzahl von Einschüben bestellen; Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Desiccator
Schaffen einer kontrollierten Umgebung durch Exsikkation mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen, staubfrei und erstrebenswert für viele Anwendungen, einschließlich Reinraumumgebungen
4,0-
Chemikalien, Flecken und feine Risse
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
41,4 cm
34,1 cm
51,8 cm
41,4 cm
Bernsteinfarben
Copolyester
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
An der Rückseite angebrachte Gasanschlussventile, Tragegriffe, 2 Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
3
1,87 cu. ft.
16,3 in.
13,4 in.
20,4 in.
16,3 in.