Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ Trockenkammern mit Spülgasanschlüssen
In vielen verschiedenen Größen für die Spülgastrocknung erhältlich
Marke:  Bel-Art™ F42071-0002
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12776778
  • 372.54 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für die gasgespülte Exsikkation
  • Schaffen Sie eine kontrollierte Umgebung durch Trocknung mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen; staubfrei und daher für viele Anwendungen bestens geeignet, einschließlich Reinraumumgebungen
  • An der Rückseite angebrachte Ventile für Gasanschlüsse passen für Schläuche mit 1/4 in. und können für die Verwendung von Standardtrockenmitteln geschlossen werden
  • Das attraktive Design und die solide Bauweise der Exsikkator-Schränke aus der Secador Linie garantieren eine einfache und zuverlässige Aufbewahrung feuchter und lichtempfindlicher Produkte; die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockiert 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzung, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
  • Bernsteinfarbene Modelle verringern die Durchdringung des sichtbaren Lichts um über 50 % und eignen sich optimal für die Lagerung lichtempfindlicher Materialien wie Reagenzien, analytischen Standards und in der Erforschung befindlichen Verbindungen
  • Große Türen mit gut sichtbarem Ziffernblatt-Hygrometer maximieren den Zugang zum Innenraum und haben ein patentiertes Versiegelungsdesign, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für Vorhängeschlösser oder manipulationssichere Versiegelungen
  • Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation der trockenen Luft; Platz für Trockenmittel unter dem untersten Einschub
  • Modelle 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0: Vertikale Geräte haben eine kompakte Stellfläche von 16,3 L × 13,4 in. B für platzsparendes Aufeinanderstapeln von bis zu drei Einheiten sowie eine zur Seite aufschwingende Tür, die sich nach links öffnet; das horizontale Modell 4.0 hat eine breitere Stellfläche, geringere Höhe und eine nach unten öffnende Tür im «Backofenstil”
  • U.S.- Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Abmessungen
  • Secador 1.0: 0,74 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 8,4 in. H
  • Secador 2.0: 1,16 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 12,4 in. H
  • Secador 3.0: 1,55 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 16,4 in. H
  • Secador 4.0: 1,87 cu. ft. Innenvolumen, 16,3 L × 13,4 B × 20,4 in. H
Bestellinformation
Anwendung mit Trockenmittelkartuschen, Herstellungs- Nrn. 420450250, 420450200, 420480100. Ersatzeinschübe sind lieferbar: 4.0-Geräte können von einer vertikalen zu einer horizontalen Anordnung umgebaut werden (oder umgekehrt), indem Sie das Gerät umdrehen und die geeignete Anzahl von Einschüben bestellen; Ersatzeinschub für Horizontal 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420740001 oder Ersatzeinschub für Vertikal 1.0-, 2.0-, 3.0- oder 4.0-Schränke, Herstellungs- Nr. 420741001.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Vertikal
Desiccator
Schaffen einer kontrollierten Umgebung durch Exsikkation mit trockenem Stickstoff oder anderen ausgewählten Gasen, staubfrei und erstrebenswert für viele Anwendungen, einschließlich Reinraumumgebungen
An der Rückseite angebrachte Gasanschlussventile, Tragegriffe, Riegel und Ösen zur Anbringung von Vorhängeschlössern oder einer manipulationssicheren Versiegelung, Hygrometer an der Tür befestigt
1 fest belüfteter, verstellbarer Einlegebogen
0,74 cu. ft.
16,3 in.
13,4 in.
34,1 cm
8,4 in.
21,3 cm
41,4 cm
Klar
Copolyester
Linksseitiges Scharnier, mit Dichtung
20 Kanister
1,0
Chemikalien, Flecken und feine Risse
16,3 x 13,4 Zoll (41,4 x 34,1 cm)
41,4 cm
8,9 in.
22,5 cm
4,5 in.
16,3 in.