Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ 1.0 Carrying Case Desiccators
Zur Trockenlagerung von feuchtigkeits- und UV-empfindlichen Produkten
Marke: Bel Art™ F42070-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Durastar™ Bauweise aus Copolyester blockt 99 % des UV-Lichts und ist beständig gegenüber Verschmutzung, Rissbildung und aggressiven Chemikalien
- Eine große Tür maximiert den Zugang zum Innenraum und hat ein patentiertes Versiegelungsdesign, Laschenverschlüsse und Sicherheitsösen für Vorhängeschlösser oder manipulationssichere Versiegelungen; sie öffnet sich von oben nach unten
- Enthält einen eingebauten Tragegriff wie ein Koffer und zwei herausnehmbare Einschübe
- Perforierte Einschübe ermöglichen die Zirkulation trockener Luft, Platz für Trockenmittel unter dem unteren Einschub
- Gut sichtbares Ziffernblatt-Hygrometer an der nach unten zu öffnenden Tür (Backofenstil)
- Kann mit den Trockenmittelkartuschen F42048-0065 oder F42046-0000 verwendet werden
- 16,3 T x 8,4 B x 14,7 in. H (41,4 x 21,3 x 37,3 cm)
- Innenvolumen: 0,75 cu. ft.
- U.S.-Patente: 6.834.920; 7.318.630 und D474.626
Spezifikation
Blue | |
Copolymer | |
Für die trockene Lagerung feuchtigkeits- und UV-empfindlicher Produkte | |
14,7 in. |
Front-loading | |
Secador™ Transportkoffer | |
0,75 cu. ft | |
37,3 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ 1.0 Carrying Case Desiccators > Klar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur