Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Samplit™ Schaufel- und Behältersystem
Enthält eine robuste Probenschaufel, die in einen speziellen auslaufsicheren Behälter mit einem Fassungsvermögen von 190 ml (6.5 oz) eingeschraubt wird, um eine sichere und effiziente Isolierung des Materials zu gewährleisten
Marke: Bel-Art™ H36915-0000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die starre Schaufel besteht aus weißem, schlagfestem Polystyrol und ist so stark, dass sich mit ihr sogar halbfeste Stoffe wie Käse, Eis und sogar Erde oder Granulate lösen lassen
- Ein gerippter Griff sorgt für hervorragende Griffigkeit beim Schieben und Drehen der Schaufel
- Durch die Tiefe und Form der Schaufel werden Proben sicher aufgenommen und und können einfach in den durchsichtigen Styrolbehälter gegeben werden
- Im Lieferumfang sind Etiketten zur Probenidentifizierung enthalten
- Scienceware Poxygrid™ Zentrifugenflaschengestell (Herst.- Nr. .198560250) kann zum Lagern und Transportieren von Samplit Behältern verwendet werden
Sterilized products are not returnable.
Bestellinformation
Gesamtlänge des Systems: 7 1/4 Zoll (18.5 cm)
Spezifikation
Samplit™ Löffel | |
Not Autoclavable | |
Gerippt | |
190 ml | |
Weiß | |
18,4 cm |
Polystyrol | |
Einzeln verpackte wasserdichte, transparente 190 ml-Behälter mit einer Höhe von 11 H x einem Innendurchmesser von 4.7 cm und Etiketten zur Identifizierung | |
6,5 oz. | |
Steril | |
7,25 in. |