Learn More
Bel-Art™ ProCulture Runde Gestelle
Optimiert für den Einsatz in Mikrobiologie- und Immunologielaboren
Marke: Bel-Art™ F18875-0400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24740kg
Beschreibung
- Speziell für den Einsatz in Bechern hergestellt — Inkubieren von acht bis zwanzig 1.5 ml-Röhrchen in einem Becher mit Wasser
- Geformt aus schwimmendem Polymethylpenten mit winzigen Blasen für zusätzlichen Auftrieb
- Gestelle von oben befüllbar; Röhrchen können leicht entfernt werden, indem das Gestell auf dem Tisch nach unten gedrückt wird, bis die Beine die Röhrchen berühren und lösen
- Rundbohrungen in kreisförmigem Muster mit zentralem Stangengriff
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 ° F); kann bei 100 °C (212 °F) für 30 Minuten gekocht werden
Bestellinformation
Scheibe mit acht Plätzen und einem Durchmesser von 2.625 Zoll (6.6 cm); Scheibe mit 20Plätzen und einem Durchmesser von 3.75 Zoll (9.5 cm). Die Scheiben sind 0.25 Zoll dick (0.6 cm). Die Beine sind 0.75 Zoll lang (1.9 cm).
Spezifikation
Microtube Rack | |
Röhrchen (1,5 ml) | |
8 | |
400 ml-Becher | |
10.8 mm |
Autoklavierbar | |
PMP | |
Inkubations-Mikroröhrchen in Wasserbädern oder Bechern | |
66 mm |