Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Becher mit Graduierungen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus durchscheinendem Polypropylen. SP Scienceware™ Polypropylen-Krüge mit Graduierung eignen sich hervorragend für den allgemeinen Laborgebrauch und bieten gut entworfene Auslässe und große Griffe.
- In die Außenwand eingegossene metrische Graduierung
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Ausgewogener Griff für kontrolliertes Ausgießen
- 5000 und 10000 ml-Modelle verfügen über einen neu gestalteten Griff für sicheren Halt und einen ebenfalls neu gestalteten Handschlitz an der Basis zum einfachen Anheben
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,2 in. |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 8.13 cm |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kontrolliertes Gießen, chemikalienbeständig und bruchsicher |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 13.5 cm |
| Schritten | 10 ml |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 250 °F |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |
| Mehr anzeigen |