Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylen-Färbeküvette nach Coplin
Die große Öffnung stellt eine Verbesserung zum klassischen konischen Vierkantdesign dar und ermöglicht ein leichtes Einsetzen und Herausnehmen von Objektträgern Bel Art™ SP Scienceware™ Coplin-Färbebehälter aus Polypropylen erleichtern die Arbeit mit Objektträgern.
Marke: Bel-Art™ F44208-1000
8.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die große Öffnung stellt eine Verbesserung zum klassischen konischen Vierkantdesign dar und ermöglicht ein leichtes Einsetzen und Herausnehmen von Objektträgern Bel Art™ SP Scienceware™ Coplin-Färbebehälter aus Polypropylen erleichtern die Arbeit mit Objektträgern.
- 5 interne Steckplätze können bis zu 10 standardmäßige 25 x 75 mm Objektträger mit Rücken zu Rücken aufnehmen
- Dampfautoklavierbar bei 121 ºC
- Flacher Verschluss
- Griffiger Rändelrand
- Tiefes Gewinde
- Dichtungsring zur Verhinderung von Leckagen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Jeweils | |
4,5 in. | |
59.7 mm |
Rund | |
Färbebehälter | |
11,4 cm | |
2.35 Zoll |