Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring
Artikelnummer. 11348713 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
15 mm
25 mm
25.4 mm
30 mm
40 mm
50,8mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9,5mm
9.5 mm
Länge (angloamerikanisch):
0.38 in.
0.5 in.
0,6 in.
1 in.
1.1875 Zoll
1.625 Zoll
2 in.
2.31 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.19 in.
0.23 in.
0.25 in.
0,3125 in.
0,37 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11348713
Marke: Bel-Art™ F371200025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Erzeugung von Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind. SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001-2008-Anlage hergestellt.
Erzeugt Turbulenzen, die mit denen von zylindrischen glatten Stäben ähnlicher Größe vergleichbar sind.SP Scienceware™ Polygon Spinbar™ Magnetrührstäbe ohne Mittelring werden in einer registrierten ISO 9001:2008-konformen Anlage hergestellt.
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einem zertifizierten ISO 9001:2008-Werk
  • Autoklaviersicher
Specifikationer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität FDA, USP Klasse VI, ISO 9001:2008
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3125 in.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Beschichtung PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 50
Form Polygon
Typ Magnetic Stir Bar
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.