Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Gestelle für verschiedengroße Röhrchen
Artikelnummer. 11892693 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Zentrifugenröhrchen (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Zentrifugenröhrchen (6 x 50 ml und 12 x 15 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892693
Marke: Bel Art™ F187453011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasst eine Kombination aus Zentrifugenröhrchen gängiger Größen in einem einzigen Gestell.
  • Nimmt Teströhrchen mit rundem oder konischem Boden auf
  • Weißes Polypropylen
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Wird flach geliefert und ist einfach zu montieren
Spezifikation
Produkttyp Universal Multi Rack
Array 90 x 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Zentrifugenröhrchen (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml)
Material Polypropylen
Positionen 36
Form Rectangular
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) Teströhrchen mit rundem und konischem Boden
Größe 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Abmessungen (L x B x H) 24,6 x 10,4 x 6,4 cm
Länge (metrisch) 246 mm
Breite (metrisch) 104 mm
Höhe (metrisch) 64 mm