Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Griffgestelle
Die Teströhrchen halten in beliebiger Position, selbst über Kopf
Marke: Bel-Art™ F18749-0001
34.15 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21661" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reagenzgläser hängen dort in jeder beliebigen Position, sogar umgekehrt
- Die kleinen Rückhaltefinger in den einzelnen Wells halten die einzelnen Röhrchen in Position. Dies ist besonders beim Dekantieren oder in einem Wasserbad nützlich.
- Aus autoklavierbarem Polypropylenguss, der im Wasserbad nach unten sinkt
- Die Seitenwände bieten Platz zum Beschriften und die Wells sind mit einer alphanumerischen Kennzeichnung versehen
- Passend für die meisten automatisierten Probenahmevorrichtungen
- Stapelbar
- Einfache Montage: Einrasten
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 in. (11 x 25 x 7 cm)
Spezifikation
Gestell mit Griff | |
Röhrchen (13 bis 16 mm) | |
60 | |
24,8 cm | |
10,5 cm | |
7 cm |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
24.8 x 10.5 x 7 cm (9.75 x 4.12 x 2.75 in.) | |
9.75 Zoll | |
4.12 Zoll | |
2,75 in. |