Learn More
Bel-Art™ NO-WIRE, RACK, PP, CUVETTE .
Kratzfeste Stütze für empfindliche Spektralphotometerzellen
Marke:  Bel-Art™ F18520-0000
Artikelnummer. 10003054
  • 30.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Polypropylengestell hält Lichtweg-Küvetten sicher in einem 6 × 7-Array
  • Endplatten können zur schnellen Identifizierung mit Etiketten versehen werden
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Lieferung flach; Montage leicht, ohne Werkzeug
  • Weiß
  • Stapelbar
  • Abmessungen 5.1 L × 4.1 B × 1.7 H Zoll (13 × 11 × 4.3 cm)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Polypropylen
Küvette
13 cm
10,5 cm
4,3 cm
Light Path Zellen (10 mm)
42
5 x 4.15 x 1.7 Zoll (13 x 10.5 x 4.3 cm)
5 in.
4.15 in.
1,7 in.