Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle
In 5 Gitterkonfigurationen lieferbar. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle eignen sich für die meisten kleinen Gefäße und Flaschen.
Marke: Bel Art™ F18514-0020
25.17 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
In 5 Gitterkonfigurationen erhältlich. Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen und Fläschchengestelle mit Drahtverschluss passen für die meisten kleinen Fläschchen und Flaschen.
- Kann aufgrund der geringen Größe in nur einer Hand gehalten werden
- Tauchfähig
- Autoklavierbar und chemikalienbeständig
- Abmessungen (L x B x H): 5 x 4 x 1.7 in. (13 x 11 x 4.3 cm)
- Wird in flacher Form geliefert, lässt sich jedoch schnell und einfach zusammenbauen
Spezifikation
Rack Only | |
4 x 5 | |
White | |
Polypropylen | |
Square | |
Yes, When Empty | |
5 x 4 x 1,7 in. (13 x 11 x 4,3 cm) | |
5 in. | |
4 in. | |
1,7 in. |
Flaschengestell | |
Autoklavierbar | |
Fläschchen (20 mm) | |
20 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
13 cm | |
11 cm | |
4,3 cm | |
20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ Flaschen- und Gefäßgestelle > Fasst 20 mm-Fläschchen/Flaschen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur