Learn More
Bel-Art™ HOLDER,PE,MULTIPLE CHROMATOGRAPHY COLUMN
Artikelnummer. 10305313 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10305313
Marke: Bel-Art™ F182020000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benötigt
Zwei Stützstangen und -ständer. Separat bestellbar mit der Kat.-Nr. 22-260469.
Biegbare Kunststoffschlaufen stützen jede Säule sanft und ohne Kratzer
  • Fasst bis zu acht Chromatographiesäulen in oder zwischen ihren flexiblen Schlaufen in einer einstellbaren Höhe
  • Die starre Kunststoffrückseite ist auf zwei Stützblöcke aus Polyethylenkunststoff montiert, die über Stützständerstäbe geschoben werden
  • Ziehen Sie die Schrauben fest, um das Gestell in der gewünschten Höhe zu montieren
  • Fasst Säulen mit einem Durchmesser von bis zu 30 mm (1.19 Zoll)
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 311 mm
Typ Chromatography Column Holder