Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mini-Probenlöffel
Vermeiden von Kreuzkontaminationen, indem für jede Probe ein anderer Löffel verwendet wird
Marke: Bel-Art™ F36721-0100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Diese Einweg-Minimessbecher sind für die Entnahme kleiner Pulverproben spezifischen Volumens oder ähnlichen Materialien konzipiert
- Aus weißem, schlagfestem Polystyrolkunststoff
- Alle sterilen Produkte sind mit einem Chargenstempel versehen, um eine genaue Rückverfolgung zu gewährleisten
Spezifikation
Löffel | |
Abgerundete Schale und dünner Griffhals | |
Ja | |
Weiß |
Polystyrol | |
1 ml | |
Steril | |
Entwickelt für die Entnahme kleiner, spezifischer Volumenproben von Pulvern oder ähnlichen Materialien |