Learn More
Bel-Art™ 445810000 Microscope slide tray, for 20 standard slides 25x75mm, pack of 6
Der Hintergrund aus weißem Polystyrol bietet einen guten visuellen Kontrast für die Betrachtung von Farbstoffen und Färbemitteln
Marke: Bel-Art™ H44581-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- Lagert Objektträger für volle Sichtbarkeit in horizontaler Position
- Der praktische Fingerausschnitt vereinfacht das Entfernen von Objektträgern
- In jedem Fach können 20 Standardobjektträger mit 1 x 3 Zoll (25 x 75 mm) gelagert werden
- Kann unabhängig oder bequem im Objektträgerschrank (Mfr.- Nr. 445830000, separat erhältlich) verwendet werden
- Abmessungen: 17 x 34 cm (6.5 x 13.5 in)
Spezifikation
20 | |
20 | |
Polystyrol |
Weiß | |
Mikroskopobjektträger |