Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Probenahmeset mit Mikrolöffeln und -spateln
Mit sechs unterschiedlichen, kleinen, beidseitig verwendbaren Arbeitsgeräten und Pinzetten zur präzisen Handhabung von geringen Probenmengen. Das Bel Art™ SP Scienceware™ Probenahmeset mit Mikrolöffeln und -spateln aus poliertem Edelstahl ist langlebig, leicht zu reinigen und kann bei 121 ºC (250 ºF) mit Dampf autoklaviert werden.
Marke: Bel-Art™ F36705-0000
92.43 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07740kg
Beschreibung
Enthält sechs verschiedene, kleine Werkzeuge und Pinzetten mit Doppelende für die präzise Handhabung kleiner Mengen. Bel Art™ SP Scienceware™ Probenahmeset aus Mikrolöffel und Spatel ist aus poliertem Edelstahl für lange Lebensdauer und einfache Reinigung und ist bei 121 ºC (250 ºF) dampfautoklavierbar
- Jeder Spatel hat zwei unterschiedlich geformte Enden und verdoppelt so die Auswahl an Geräten, um den Ansprüchen des Anwenders besser gerecht zu werden
- Die Enden der Spatel umfassen 2 kleine Löffel für das Überführen und Sammeln trockener und flüssiger Substanzen
- Acht flache Spatel unterschiedlicher Breite und Länge eignen sich hervorragend zum Mischen, Abkratzen und Verteilen; sechs von ihnen haben ein rechteckiges Ende, zwei sind abgerundet
- Zwei V-förmige Spatel unterschiedlicher Größe können für das Aufnehmen und verschüttungsfreie Tragen von Substanzen verwendet werden
- Die stumpfen Pinzetten haben eine gezähnte Innenoberfläche für das sichere Handhaben von Proben und gefurchte Griffe für einen besseren Halt
- Alle Arbeitsgeräte sind aus poliertem Edelstahl für lange Lebensdauer und einfache Reinigung und sind bei 121 °C (250° F) dampfautoklavierbar
- Ein Tragekoffer schützt und ordnet alle Spatel, wenn sie nicht in Gebrauch sind
Spezifikation
Probenahmeset mit Mikro-Löffelspatel und Spatel | |
Autoklavierbar | |
Nein |
Edelstahl | |
6 kleine Instrumente mit Doppelanschluss, Pinzetten-Satz, 2 kleine Löffelspatel, 6 Flachspatel mit rechteckiger Spitze, 2 Flachspatel mit runder Spitze, 2 v-förmige Spatel, Pinzetten mit stumpfer Spitze, Tragekoffer | |
Übertragung und Sammlung von trockenem und flüssigem Material |