Learn More
Bel Art™ Magic Touch 2™ Eisbehälter
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
2,5 l
4 l
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Schwarz
Höhe (angloamerikanisch):
7,06 Zoll
9 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Überlegene Isoliereigenschaften in Kombination mit hoher chemischer Beständigkeit
- Nicht nur mit Naßeis kompatibel, sondern auch mit Materialien extrem niedriger Temperatur, wie Trockeneis, Salz-Slurrys, Trockeneis-Lösungsmittel-Slurrys oder flüssigem Stickstoff
- Kann Temperaturen über einem weiten Temperaturbereich von -196 °C (-320 °F) bis 100 °C (212 °F) widerstehen
- Hochwertige Labor-Eisbehälter aus expandiertem Urethan sind leicht, langlebig, schwitzen nicht und sind undurchlässig für Feuchtigkeit und Gerüche
- Mit praktischer Ausgusstülle, tropffreiem Rand und Füllstandsanzeige
- Passgenauer, aufgekeilter Deckel und Bodenteil für einfaches Stapeln
- Eine leicht strukturierte, rutschfeste Oberfläche und ein erhöhter Rand sorgen für sicheren Transport und eine stilvolle Gestaltung
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 22,86 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 26,67 cm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,9 Gallone |
| Enthält | Ausguss, tropffeste Ränder, Füllstandsanzeige, passfester Deckel und Sockel |
| Bauweise/Design | Leicht texturiert, rutschfest |
| Material | Urethan |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 10,5 Zoll |
| Typ | Eisbehälter |
| Farbe | Schwarz |
| Mehr anzeigen |