Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel
Artikelnummer. p-3155405 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
500 ml
1.000 ml
Länge (metrisch) Griff:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
3.7 m
Länge (angloamerikanisch) Griff:
3 ft.
6 ft.
12 ft.
Enthält:
Einteiliger Griff
Zweiteiliger Griff
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11302214
Marke: Bel-Art™ F367800016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für einfache Probenahme aus Tanks, Fässern und Seen etc., diese Kunststoffkellen aus Polyethylen hoher Dichte rosten oder zersetzen sich nicht, verfügen über eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit und sind bei Bedarf schwimmfähig.
Geschweißte Griffe. SP Scienceware™ Kellen mit langem Stiel für die einfache Probenahme aus Behältern, Bottichen und Seen. Diese Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren, bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Schwimmfähigkeit, für alle Fälle.
  • Kellen aus Polyethylen hoher Dichte rosten oder korrodieren nicht
  • Sie zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
  • Der Griff ist in einem 45°-Winkel mit dem starren Kopf verschweißt
  • Das Griffende hat einen Haken zum Aufhängen
  • Griffdurchmesser: 29 mm (1,13 in.)
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material HDPE
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält Einteiliger Griff
Grifftyp Lang
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die einfache Probennahme aus Tanks, Fässern und Seen
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff 1,13 in.
Durchmesser (metrisch) Griff 2,9 cm
Länge (angloamerikanisch) Griff 3 ft.
Länge (metrisch) Griff 0,9 m