Learn More
Bel-Art™ LIQUID NITROGEN COOLED MINI MORTAR
Artikelnummer. 13442499 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13442499
Marke: Bel-Art™ H372600100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Frieren Sie winzige Gewebeproben in einem Mikrozentrifugenröhrchen ein und verarbeiten Sie sie
  • Der Mörser aus Edelstahl verfügt über eine geschweißte Vorrichtung zur Aufnahme eines Mikrozentrifugenröhrchens
  • Der Mörser wird über einem Hohlraum aus Edelstahl aufgehängt, in dem sich flüssiger Stickstoff in einem gut isolierten blauen Polyethylengehäuse befindet
  • Verhindert Rissbildung im Mikrozentrifugenröhrchen, indem direkter Kontakt mit Flüssigstickstoff vermieden wird
  • Ermöglicht das Mahlen kleinerer Gewebemengen innerhalb eines Röhrchens, wodurch der Probenverlust und die Dauer der Probenahme reduziert werden
  • Der Inhalt der Röhrchen wird durch den flüssigen Stickstoff, der den Mörser umgibt, eingefroren: Dadurch wird verhindert, dass das Röhrchen springt, da der direkte Kontakt mit Flüssigstickstoff vermieden wird
  • Im Lieferumfang enthalten sind ein 5 Zoll (12.7 cm) langer Edelstahlpistill mit einem 4 Zoll breiten x 3/4 Zoll tiefen (10.2 x 1.9 cm) T-Griff aus Polyethylen
  • Gehäuseabmessungen insgesamt: 6.5 T Zoll (16.5 cm) x 4.5 H Zoll (11.4 cm); Saugfüße sorgen für Stabilität auf Arbeitstisch
  • Saugfüße sorgen für einen stabilen Stand des Geräts auf dem Arbeitstisch
Bestellinformation
Gesamtabmessungen des Mörsers: 6 1/2 T Zoll (16.5 cm) x 4 1/2 H Zoll (11.4 cm)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Ausführung Polished
Produkttyp Flüssigstickstoffgekühlter Mini-Mörtel
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Frieren Sie winzige Gewebeproben in einem Mikrozentrifugenröhrchen ein und verarbeiten Sie sie
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Höhe (metrisch) 11.4 cm
Enthält Edelstahl-Stößel mit Polyethylen-Griff
Typ Mini Mortar and Pestle