Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Großes gewichtetes Sicherheitsschild Artikelnummer.: 11777424
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Großes gewichtetes Sicherheitsschild
Artikelnummer. 11777424 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
76 cm (30 Zoll), hochgradig abgeschirmt
Click to view available options
76 cm (30 Zoll), hochgradig abgeschirmt
Artikelnummer. 11777424
Marke: Bel-Art™ H249620000
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparente Abschirmung bietet hohe Stoßfestigkeit
  • Labormitarbeiter werden durch eine 4.7 mm (0.188 Zoll) dicke transparente Polycarbonatbarriere geschützt
  • Die stabile dreiseitige Konstruktion bietet Front- und Seitenschutz vor herumfliegendem Schmutz
  • Der Sockelrand aus robustem Stahl ist mit blauem Epoxidharz beschichtet
  • Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus beschichtetem Stahl, werden für die Montage verwendet
  • Außensockel 19 1/2 Zoll (50 cm) und 61/2 Zoll (17 cm) von vorne bis hinten
  • Abschirmungen erfüllen die Anforderungen des Kerbschlagbiegeversuchs für hohe Masse und hohe Geschwindigkeit gemäß ANSI Z87.1, Abschnitte 9.11 und 9.12
Spezifikation
Höhe (angloamerikanisch) 30 in.
Höhe (metrisch) 76 cm
Objektivtyp Meets ANSI High Mass Impact Test and High Velocity Impact Test
Form Rectangular
Dicke (angloamerikanisch) 0,188 in.
Dicke (metrisch) 4,7 mm
Breite (angloamerikanisch) 19,5 in.
Breite (metrisch) 49,53 cm
Linsenbeschichtung Uncoated
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Großer, gewichteter Sicherheitsschild
Gewicht (angloamerikanisch) 18.5 lb.
Gewicht (metrisch) 8,4 kg
Material Polycarbonat (Linse)
Einwegprodukt Reusable
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz None
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Großes gewichtetes Sicherheitsschild >