Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab Companion Vakuumexsikkatoren in Schrankausführung, transparent
Artikelnummer. 17492883 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
23 l
35 l
45 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17492883
Marke: Bel Art™ F424004001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Trockenmitteltablett (Trockenmittel separat erhältlich)
Der transparente Exsikkator ermöglicht eine Aufrechterhaltung des Vakuums in einem platzmaximierendem Würfel
  • Able to maintain 29 in.-Hg vacuum for over 72 hours at room temperature, they stay gastight allowing reliable storage or experiments over extended periods
  • Viton™ 3-way valve offers consistent and uniform vacuum draw, vacuum release, or gas exchange
  • Transparent polycarbonate construction is durable, easy-to-clean, chemical-resistant, and allows quick visualization of the desiccator contents
  • Amber tinted UV blocking models block 100% of UVA, B, and C light to minimize damages or discoloration of light-sensitive samples
  • Use with any vacuum with free air capacity of 1.5 cubic feet per minute (CFM) ft or greater
  • Single piece molded design (except the door) enables outstanding vacuum capability with virtually no leakage and exceptional durability
  • Cabinet style provides maximum useable space
  • Hinged door allows easy access; built in locking tabs secure the door when not under vacuum
  • Analog vacuum gauge in front door allows vacuum level checking at a glance
  • Perforated shelves can be repositioned to accommodate various storage needs (additional shelves sold separately)
  • Built-in ports permit attachment of up to 3 additional valves (sold separately)
  • Stackable space-saving design allows efficient use of work space
  • Eight models to choose from; 11, 23, 35, and 45 liter internal volume in clear or UV blocking amber
Spezifikation
Farbe Klar
Material Polycarbonate
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Türtyp Aufklappbar
Enthält Trockenmittelschale, 2 perforierte Einlegeböden, integrierte Anschlüsse, an der Tür montiertes analoges Vakuummessgerät
Max. Einschublast 3 kg
Anzahl Einschübe 2/4
Modell Schrank
Volumen (angloamerikanisch) 0.4 ft.³
Volumen (metrisch) 11 l
Abmessungen (T x B x H) innen 10 x 24,8 x 9,37 Zoll (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Breite (angloamerikanisch) 12,62 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Tür 8,12 Zoll
Innenbreite (angloamerikanisch) 24,8 Zoll
Breite (metrisch) 32.2 cm
Breite (metrisch) Tür 20.8 cm
Innenbreite (metrisch) 24.8 cm
Höhe (metrisch) 27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) Türöffnung 9,3 Zoll
Innenhöhe (angloamerikanisch) 9,37 Zoll
Höhe (metrisch) Türöffnung 23.8 cm
Innenhöhe (metrisch) 23.8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 11,25 Zoll
Innentiefe (angloamerikanisch) 10 Zoll
Tiefe (metrisch) 28.5 cm
Innentiefe (metrisch) 25.4 cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 11,25 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 24.8 cm
Außendurchmesser (metrisch) 28.57 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 9.25 lb.
Gewicht (metrisch) 4.2 kg