Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hot-Hand™ Schutzhandschuh/Fäustling
Artikelnummer. 15106755 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Blau
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Die Fäustlinge verfügen über konkave, schräge Noppen für einen rutschfesten Griff und sind für Temperaturen bis zu 500 °F geeignet.
Mitt schützt die Hände beim Umgang mit extrem heißen oder kalten Objekten, einschließlich Trockeneis
  • Schutz beim Umgang mit heißen oder kalten Gegenständen, einschließlich Trockeneis
  • Geeignet für Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F)
  • Bleiben bei Temperaturen von bis zu -57 °C (-70 °F) flexibel
  • Silikonkautschuk passt sich auf natürliche Weise der Hand und dem Gegenstand an
  • Konkave, schräge Noppen sorgen für einen rutschfesten Griff
  • Bei vielen Anwendungen einfacher und schneller zu verwenden als Handschuhe oder Zangen
  • Einheitsgröße für alle Hände, links oder rechts
Spezifikation
Accelerator Free No
Anwendungen Laboratory
Coating Material Uncoated
Farbe Blau
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Yes
Material Silikonkautschuk
Produkttyp Hand/Finger Protector
Größe Universal
Modell Full-hand Mitt
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 500 °F
Temperature (Metric) Max 260 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit heißen/kalten Gegenständen
Serie Hot-Hand™
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -70 °F
Min. Temperatur (metrisch) -57 °C
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hot-Hand™ Schutzhandschuh/Fäustling >