Learn More
Bel-Art™ STAND,PP,SUPPORT,WITH/CENTER ROD
Artikelnummer. 12703777 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12703777
Marke: Bel-Art™ H183030000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser korrosionsbeständige Ständer aus Polypropylen eignet sich hervorragend für den Einsatz unter extremen korrosiven Bedingungen und hat keine freiliegenden Metallteile
  • Aus Polypropylen
  • Hervorragend geeignet für den Einsatz unter korrosiven Bedingungen – keine freiliegenden Metallteile
  • Eine Stange mit tiefem Gewinde und robustem Befestigungsknopf kann durch Schrauben in drei verschiedene Positionen gebracht werden: in die Mitte des Sockels oder an ein beliebiges Ende
  • Der Sockel hat eine glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung und wiegt für noch mehr Stabilität 2.5 kg (5.5 lbs.)
Spezifikation
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,75 in.
Länge (angloamerikanisch) Basis 16 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Stab 30 Zoll
Länge (metrisch) Basis 40,5 cm
Länge (metrisch) Stab 76,2 cm
Breite (angloamerikanisch) Basis 8.5 Zoll
Breite (metrisch) Basis 21,5 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stange 0.5 Zoll
Durchmesser (metrisch) Stange 1,2 cm
Produkttyp Untergestell
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz unter schweren korrosiven Bedingungen
Menge Jeweils
Gewicht (angloamerikanisch) 5.5 lb
Gewicht (metrisch) 2,5 kg