Learn More
Bel-Art™ Sleeve and glove, Bel-Art, Scienceware, Compatible Large, Size: 10, 1 Pair/Pk.
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Groß (Größe 10)
Beschreibung
- Aus langlebigem Neopren
- Schutz vor eindringenden Gasen, Flüssigkeiten oder festen Substanzen
- Verwendung mit Klemmring, Teilenr. 03-421-102
- Groß, Größe 10
- 1 Paar/Pk.
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Black |
Hand | Specific |
Latex Free | No |
Material | Bonded Neoprene |
Produkttyp | Glove Box Gloves |
Größe | 10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sleeve and glove, Bel-Art, Scienceware, Compatible Large, Size: 10, 1 Pair/Pk. >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur