Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasdispersionsröhrchen
Geeignet für das Einsetzen in kleine Öffnungen
Marke: Bel-Art™ F13691-0000
59.57 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Eine trichterförmige Armatur aus Polyethylen hoher Dichte mit einer versiegelten, grob porösen Fritware™ Scheibe am großen Ende führt zu kleineren Gasdispersionsblasen
- Röhrchen aus Polyethylen niedriger Dichte mit einem Innendurchmesser von 6.35 mm (0.25 Zoll) ist am anderen Ende angebracht
Spezifikation
HDPE | |
Grob | |
304.8 mm |
Gasdispersionsröhrchen | |
12 in. |