Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spritzflaschen: Entionisiertes Wasser
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Beschreibung
- Weite Halsöffnung mit 53 mm (2 Zoll) zum einfachen Nachfüllen
- Vorbedruckt mit chemischem Namen und Formel vierfarbigem Warndiamant gemäß National Fire Protection Association (NFPA) Abschnitt 704, Gesundheitsgefahren, Chemical Abstract System(CAS)-Nummer und empfohlener Schutzkleidung und Ausrüstung
- Lichtdurchlässige Flaschen aus LDPE
- Farbcodierter Polypropylenverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |
Enthält | Packung mit je 4 “DI-Wasser”-Waschflaschen |
Material | LDPE |
Menge | 4/Packung |
Verschlussfarbe | Blau |
Produkttyp | Deionisiertes Wasser, 4-farbig |
Chemical Label | Deionisiertes Wasser |
Verschlussmaterial | Polypropylen |