Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl-Pipettenspitzen
Artikelnummer. p-4686138 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Netzgröße:
40 μm
70 μm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15342931
Marke: Bel-Art™ H136800040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW- oder FACS Analysen (zum Patent angemeldet). Bel Art™ SP Scienceware™ Flowmi™ Zellsiebe für 1000 μl Pipettenspitzen sind steril und in zwei Porositätsgrößen erhältlich.
  • Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben (bis zu 1000 μl) vor FLOW- oder FACS Analysen
  • Bewahrt das Volumen beim Filtern kleiner Probenvolumen
  • Entfernt Zellaggregate und schafft einheitliche Einzelzellsuspensionen
  • Verringert die Gefahr des Verstopfens von FLOW- oder FACS-Instrumenten durch effektive Filterung von Zellrückständen
  • Das kompakte Tablett stellt 50 Flowmi Zellsiebe zum praktischen Aufpressen auf die Spitze bereit. Es verfügt über eine verschiebbare Abdeckung für die einfache, einhändige Verwendung
  • Die Verpackung in einem wiederverschließbaren Beutel gewährleistet Sterilität bei Verwendung im Laminarströmungsabzug oder auf der Sicherheitswerkbank
  • Steril, 40 oder 70 μm Porosität
Spezifikation
Netzmaterial Polyethylene
Farbe White
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine schnelle und effiziente Filtrierung kleinvolumiger Proben 1000 μl) vor dem Durchfluss oder einer FACS™ Analyse
Enthält Kompakte Wanne
Produkttyp Zellenfilter
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipettenspitzen, 1000 μl, einschließlich Fisherbrand Sure-One, VWR, Axygen, Nichiryo, Eppendorf und mehr
Netzgröße 40 μm