Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Flaskup™ Kolbenhalterungen
Artikelnummer. p-53025 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
55 mm
64 mm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11382184
Marke: Bel Art™ F389512006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit leichter Konizität an der Innenseite, damit eine Vielzahl an unterschiedlich großen Kolben mit rundem Boden in den Halter passt
  • Aus Polypropylen
  • Der breite Sockel stabilisiert die Kolben, um Verschüttungen zu verhindern
  • Seitliche Schlitze ermöglichen die Betrachtung des Kolbeninhalts
  • Die Kerben in der Seitenwand ermöglichen die Aufnahme von Schläuchen oder Instrumenten
  • Glasgefülltes Harz sorgt für mehr Stabilität und Gewicht
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Enthält Rack Only
Produkttyp Kolbenständer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Red
Aufnahmevermögen Flasks (Assorted Sizes)
Material Polypropylen
Positionen 1
Form Cylindrical
Einschübe None
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 100 ml Kolben mit rundem und konischem Boden
Länge (metrisch) 88 mm
Breite (metrisch) 68 mm
Höhe (metrisch) 88 mm
Innendurchmesser (metrisch) 64 mm