Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Equilibrium Dialysezellen
Mit Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen
Marke:  Bel-Art™ H40261-0000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12733948
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus durchsichtigem Acryl
  • Die Schrauben zur Füllung der Öffnung an beiden Hälften des Hohlraums bestehen aus mit Fluorpolymer beschichtetem Edelstahl
  • Das angezeigte Volumen bezieht sich auf eine halbe Zelle (doppelt für das Gesamtvolumen der Zelle)
  • Die ansonsten identischen Zellhälften können mithilfe eines roten Punkts auf einer Hälfte der Gleichgewichtszelle voneinander unterschieden werden
Spezifikation
Spezifikation
Dialysezelle
5 ml
Je
Acryl
Durchsichtig
Edelstahlschrauben, die auf der Dialysemembran festgezogen werden und auch als Dichtung dienen