Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Economy Dipper
Artikelnummer. 16669343 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Schöpflöffel
Schöpfprobenehmer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16669343
Marke: Bel-Art™ F367840016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die bequeme Probenahme aus Tanks, Bottichen, Bächen, Teichen und Seen
  • Leicht und tragbar
  • Das Gewinde auf 500 ml (16 oz.) Polypropylen-Bechern kann ausgetauscht werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden
  • Zwei Ausgießausbrüche am Becher ermöglichen das Ausgießen nach links oder rechts
  • Hochdichte Kunststoffgriffe aus Polyethylen sind aus stabilen Wabenröhrchen ohne Einsätze und gerippt für sicheren Halt
  • Das Griffende verfügt über einen Haken zum Aufhängen
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material HDPE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Probenahme aus Tanks, Teichen, Seen
Länge (angloamerikanisch) Griff 3 ft.
Länge (metrisch) Griff 0,9 m