Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Kryoturm Aufbewahrungssystem
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
59 cm
Descripción
Ideal für Tisch- oder Inkubatoranwendungen, Transport, Tiefkühlgeräte- und allgemeine Lagerung
- 15 x 15 cm (6 x 6 Zoll) große Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Verfügbar mit 4 oder 8 Einlegeböden
- Mit Cryo-Safe Fläschchenaufbewahrungsbox 03-410-503 verwendbar
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Hergestellt aus Polycarbonat
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | White |
| Material | Polycarbonat |
| Form | Rectangular |
| Typ | Aufbewahrungsbox für Kryoröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung im Gefrierschrank und für allgemeine Zwecke |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 250°F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 121 °C |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido