Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Temperaturregler für Cryo-Safe Minikühler
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1/1,8 ml
Description
Das einfach zu verwendende Gerät frostet Proben mit kontrollierter Geschwindigkeit, um ca. -1 °C pro Minute, was erforderlich ist, um ein tödliches intrazelluläres Einfrieren zu verhindern und eine erfolgreiche Kryokonservierung zu erreichen.
Vor dem Einsetzen der Fläschchen sollte das Gerät mit 250 ml 100 % Isopropylalkohol gefüllt werden. Nach dem Einsetzen der Proben sollte das Gerät in ein mechanisches Kühlgerät mit einer Temperatur von 80 °C gestellt werden
- Transparentes Gehäuse aus Polycarbonat
- Schraubverschluss aus Polyethylen hoher Dichte
- Der herausnehmbare 18 Well-Fläschchenhalter, der im Behälter sitzt, trennt die Fläschchen vom Isopropylalkohol
- Der Kunststoffschaumeinsatz umfängt den Fläschchenhalter
- Mit Alkohol befüllte Behälter können bei Raumtemperatur gelagert werden
- Auf dem Behälter aufgedruckte Universalsymbole dienen als Gebrauchsanweisung
Specifications
Specifications
| Höhe (metrisch) | 7,1 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 11,2 cm |
| Verschlusstyp | HDPE-Schraubverschluss |
| Material | Polycarbonat |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,4 in. |
| Typ | Temperaturregler |
| Farbe | Durchsichtig, blau |
| Kapazität (metrisch) | 1/1,8 ml |
| Aufnahmevermögen | 18 (1 oder 1,8 ml Röhrchen bei –1 °C/min.) |
| Show More |